Få mere at vide
Synergy Healthcare™ Azowipe™ Desinfektionsservietter til hårde overflader
Artikelnummer. p-8647001
Dimensioner (L x B):
20 x 18 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 15649795
Brand: Synergy Healthcare™ 81103
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver hurtig desinfektion af hårde overflader. Synergy Healthcare™ Azowipe™ Hard Surface Desinfektionsservietter er ikke-udtværende, stærke og holdbare til hverdagsbrug.
  • 70% isopropylalkohol desinfektionsmiddel
  • Bredspektret aktivitet mod en række mikroorganismer
  • Ekstremt hurtige kontakttider fra 15 sekunder
  • Ikke udtværende og stribefri ved brug på hårde overflader.
  • Velegnet til fødevarefremstilling, gæstfrihed og catering.
  • I overensstemmelse med HTM-01-05 retningslinjer
Tekniske data
Produkttype Desinfektionsserviet
Længde (metrisk) 20 cm
Bredde (metrisk) 18 cm
Certificeringer/compliance EN1276, EN13727, EN14476, EN1650/EN13624, EN14348
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 20 x 18 cm
Format Visker
Emballagemængde 200 servietter/dispenser
Mætningsopløsning 70% isopropylalkohol
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: propan-2-ol