Få mere at vide
Synergy Healthcare™ Azowipe™ Desinfektionsservietter til hårde overflader
Artikelnummer. 15649795
Skift visning
Dimensioner (L x B):
20 x 18 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15649795 20 x 18 cm Pakke med 200
1 options
Artikelnummer. 15649795 Leverandør Synergy Healthcare™ Leverandørnr. 81103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.15 DKK
    62.76 DKK / Pakke med 200
    Spare 11.39 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Giver hurtig desinfektion af hårde overflader. Synergy Healthcare™ Azowipe™ Hard Surface Desinfektionsservietter er ikke-udtværende, stærke og holdbare til hverdagsbrug.
  • 70% isopropylalkohol desinfektionsmiddel
  • Bredspektret aktivitet mod en række mikroorganismer
  • Ekstremt hurtige kontakttider fra 15 sekunder
  • Ikke udtværende og stribefri ved brug på hårde overflader.
  • Velegnet til fødevarefremstilling, gæstfrihed og catering.
  • I overensstemmelse med HTM-01-05 retningslinjer
Tekniske data
Produkttype Desinfektionsserviet
Længde (metrisk) 20 cm
Bredde (metrisk) 18 cm
Certificeringer/compliance EN1276, EN13727, EN14476, EN1650/EN13624, EN14348
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 20 x 18 cm
Format Visker
Emballagemængde 200 servietter/dispenser
Mætningsopløsning 70% isopropylalkohol