Få mere at vide
Azoramide, MedChemExpress
Beskrivelse
Azoramide is a small-molecule modulator of the unfolded protein response with antidiabetic activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azoramide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 932986-18-0 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H17ClN2OS |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (97.14 mM) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| SMIL | CCCC(NCCC1=CSC(C2=CC=C(Cl)C=C2)=N1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 308.83 |
| Vis mere |