Få mere at vide
Azonan-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azonan-2-one |
| CAS | 935-30-8 |
| Molekylær formel | C8 H15 N O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-8/h1-7H2,(H,9,10) |
| SMIL | O=C1CCCCCCCN1 |
| IUPAC navn | azonan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.211 |
| Formel vægt | 141.1154 |