Få mere at vide
Azomycin, TRC
Artikelnummer. 30133395
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133395 500 mg
30011257 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133395 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA965100500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 527-73-1
Molekylær formel C3 H3 N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 113.07
Synonym 2-Nitroimidazole
IUPAC navn 2-nitro-1H-imidazol
SMIL [O-][N+](=O)c1ncc[nH]1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azomycin
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C3H3N3O2/c7-6(8)3-4-1-2-5-3/h1-2H,(H,4,5)
Formel vægt 113.0225