Få mere at vide
Azomycin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499895
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
16499895 250 mg
1 options
Artikelnummer. 16499895 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0195
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
MedChemExpress Azomycin (2-Nitroimidazole) is an antibiotic which can be active against aerobic Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Azomycin (2-Nitroimidazole) is an antibiotic which can be active against aerobic Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azomycin
Fysisk form Solid
CAS 527-73-1
Farve Yellow
Mængde 250 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C3H3N3O2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym 2-Nitroimidazole
Opløselighedsinformation DMSO : 160 mg/mL (1415.05 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=[N+]([O-])C1=NC=CN1
Molekylvægt (g/mol) 113.07
Formel vægt 113.07
Procent renhed 97.0%