Få mere at vide
Azomethine H, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11437532 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11437532 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 11437532 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215416910
Kemiske identifikatorer
CAS 5941-07-1
Molekylær formel C17H14NNaO9S2
Molekylvægt (g/mol) 463.41
MDL nummer MFCD00149588
InChI nøgle BEDIAJJRAYEWBI-TTWKNDKESA-M
Synonym 8-Hydroxy-1-(salicylideneamino)naphthalene-3, 6 disulfonic acid monosodium salt, 4-Hydroxy-5-(2-hydroxybenzylideneamino)-naphthalene-2, 7-disulfonic acid monosodium salt hydrate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azomethine H
Navn note Chemistry
Analyseprocentområde 1.04
Ekstinktionskoefficient Extinction Coefficient max: 237nm C=0.01% ≥50, 000 (Lit.)
SMIL C1=CC(=CNC2=C3C(=CC(=C2)S(=O)(=O)O)C=C(C=C3O)S(=O)(=O)O)C(=O)C=C1.[Na].[Na]
IUPAC navn 4-hydroxy-5-[[(Z)-(6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-yliden)methyl]amino]naphthalen-2,7-disulfonsyre;natrium
PubChem CID 123134089
Formel vægt 423.4
Farve Orange
Mængde 10 g
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Azomethine H Monosodium Salt Monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Azomethine H Monosodium Salt Monohydrate