Få mere at vide
Azomethine H mononatriumsaltmonohydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15515236 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15515236 5 g 5g
15505236 1 g 1g
15317667 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15515236 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 457090050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 304655-82-1 | C17H15NNaO9S2 | 464.415 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 304655-82-1
Molekylær formel C17H15NNaO9S2
Molekylvægt (g/mol) 464.415
InChI nøgle CYPHYAYBFNUBEV-TTWKNDKESA-N
PubChem CID 131877441
IUPAC navn 4-hydroxy-5-[[(E)-(6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-yliden)methyl]amino]naphthalen-2,7-disulfonsyre;natrium;hydrat
SMIL C1=CC(=CNC2=C3C(=CC(=C2)S(=O)(=O)O)C=C(C=C3O)S(=O)(=O)O)C(=O)C=C1.O.[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azomethine H monosodium salt monohydrate
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 463.41
Procent renhed 95%
Mængde 5 g