Få mere at vide
Azomethine-H monosodium salt hydrate
Artikelnummer. 11484323
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484323 25 g 25g
11464323 1 g 1g
11474323 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484323 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10927.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 206752-32-1 | C17H12NNaO8S2 | 445.39 g/mol
Azomethine-H mononatriumsalthydrat er et reagens, der bruges til kolorimetrisk bestemmelse af bor i jord, planter, kompost, gødning, vand og næringsopløsninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Azomethine-H mononatriumsalthydrat er et reagens, der bruges til kolorimetrisk
bestemmelse af bor i jord, planter, kompost, gødning, vand og næringsopløsninger.
Opløselighed Opløseligt i vand
, ethanol og acetone.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 206752-32-1
Molekylær formel C17H12NNaO8S2
Molekylvægt (g/mol) 445.39
MDL nummer MFCD00010498
InChI nøgle GRYBZNLNHVSHPY-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 5-hydroxy-4-2-hydroxybenzylidene amino-7-sulfonaphthalene-2-sulfonate hydrate, sodium 5-hydroxy-4-e-2-hydroxyphenyl methylidene amino-7-sulfonaphthalene-2-sulfonate hydrate, azomethin-h monosodium salt hydrate, 4-hydroxy-5-e-2-hydroxyphenyl methylidene amino-7-sodiooxysulfonyl naphthalene-2-sulfonic acid hydrate, sodium 5-hydroxy-4-2-hydroxyphenyl methylidene amino-7-sulfonaphthalene-2-sulfonate hydrate
PubChem CID 122198137
SMIL [Na+].OC1=C2C(NC=C3C=CC=CC3=O)=CC(=CC2=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)S(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azomethine-H monosodium salt hydrate
Smeltepunkt >300°C
Mængde 25 g
Beilstein 4100175
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol and acetone.
IUPAC navn natrium;4-hydroxy-5-[[(Z)-(6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-yliden)methyl]amino]-7-sulfonaphthalen-2-sulfonat;hydrat
Formel vægt 445.41 (Anhydrous)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Azomethine-H monosodium salt hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Azomethine-H monosodium salt hydrate