Få mere at vide
Azomethine-H monosodium salt hydrate
Beskrivelse
Azomethine-H mononatriumsalthydrat er et reagens, der bruges til kolorimetrisk bestemmelse af bor i jord, planter, kompost, gødning, vand og næringsopløsninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
bestemmelse af bor i jord, planter, kompost, gødning, vand og næringsopløsninger.
Opløselighed Opløseligt i vand
, ethanol og acetone.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares ved stuetemperatur.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azomethine-H monosodium salt hydrate |
| Smeltepunkt | >300°C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 4100175 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,ethanol and acetone. |
| IUPAC navn | natrium-4-hydroxy-5-{[(6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-yliden)methyl]amino}-7-sulfonaphthalen-2-sulfonathydrat |
| Formel vægt | 445.41 (Anhydrous) |