Få mere at vide
Azomethine-H hydrate
Beskrivelse
Azomethine-H-hydrat bruges som et meget følsomt og kolorimetrisk reagens til test og påvisning af bor. Det bruges også til at påvise mikrogramniveauer af bor i glas- og stålprøver. Yderligere er det involveret i påvisningen af bor i planteprøver ved at maskere kobber-, jern- og aluminiumioner med ethylendiamintetraeddikesyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azomethine-H hydrate |
| Opløselighedsinformation | Soluble in acetone,ammonium hydroxide,n-butanol and water. |
| IUPAC navn | 4-hydroxy-5-[[(Z)-(6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-yliden)methyl]amino]naphthalen-2,7-disulfonsyre |
| Formel vægt | 423.40 (Anhydrous) |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Mængde | 2 g |
| Fysisk form | Pulver |