Få mere at vide
Azomethine-H hydrate
Artikelnummer. 11337228
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337228 25 g 25g
11327228 2 g 2g
11317228 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11337228 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 016810.14
Request Bulk or Custom Format
Reagens til borbestemmelse
Azomethine-H-hydrat bruges som et meget følsomt og kolorimetrisk reagens til test og påvisning af bor. Det bruges også til at påvise mikrogramniveauer af bor i glas- og stålprøver. Yderligere er det involveret i påvisningen af bor i planteprøver ved at maskere kobber-, jern- og aluminiumioner med ethylendiamintetraeddikesyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32266-60-7
Molekylær formel C17H13NO8S2
Molekylvægt (g/mol) 423.41
MDL nummer MFCD00066536
InChI nøgle DUCCKQSNXPFEGT-NVMNQCDNSA-N
PubChem CID 5702781
SMIL OC1=CC=CC=C1\C=N/C1=C2C(O)=CC(=CC2=CC(=C1)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azomethine-H
Navn note hydrate
Opløselighedsinformation Soluble in acetone,ammonium hydroxide,n-butanol and water.
IUPAC navn 4-hydroxy-5-[(Z)-[(2-hydroxyphenyl)methyliden]amino]naphthalen-2,7-disulfonsyre
Formel vægt 423.40 (Anhydrous)
Følsomhed Light sensitive
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver