Få mere at vide
Azomethine-H hydrate
Artikelnummer. 11327228
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327228 2 g 2g
11317228 10 g 10g
11337228 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11327228 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 016810.04
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Reagens til borbestemmelse
Azomethine-H-hydrat bruges som et meget følsomt og kolorimetrisk reagens til test og påvisning af bor. Det bruges også til at påvise mikrogramniveauer af bor i glas- og stålprøver. Yderligere er det involveret i påvisningen af bor i planteprøver ved at maskere kobber-, jern- og aluminiumioner med ethylendiamintetraeddikesyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 32266-60-7
Molekylær formel C17H13NO8S2
Molekylvægt (g/mol) 423.41
MDL nummer MFCD00066536
InChI nøgle DUCCKQSNXPFEGT-NVMNQCDNSA-N
PubChem CID 5702781
SMIL OC1=CC=CC=C1\C=N/C1=C2C(O)=CC(=CC2=CC(=C1)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Azomethine-H hydrate
Opløselighedsinformation Soluble in acetone,ammonium hydroxide,n-butanol and water.
IUPAC navn 4-hydroxy-5-[[(Z)-(6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-yliden)methyl]amino]naphthalen-2,7-disulfonsyre
Formel vægt 423.40 (Anhydrous)
Følsomhed Light sensitive
Mængde 2 g
Fysisk form Pulver
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.