missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Azoeosin C.I. No. 14710 (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azoeosin C.I. No. 14710 (Technical Grade) |
| CAS | 5858-39-9 |
| Molekylær formel | C17H13N2NaO5S |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Acid Red 4 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14N2O5S.Na/c1-24-15-9-5-4-8-13(15)18-19-14-10-16(25(21,22)23)11-6-2-3-7-12(11)17(14)20;/h2-10,20H,1H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].COc1ccccc1N=Nc2cc(c3ccccc3c2O)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;4-hydroxy-3-[(2-methoxyphenyl)diazenyl]naphthalene-1-sulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 380.35 |
| Formel vægt | 380.0443 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?