Få mere at vide
Azocyclotin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azocyclotin |
| CAS | 41083-11-8 |
| Molekylær formel | C20 H35 N3 Sn |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-(Tricyclohexylstannyl)-1H-1,2,4-triazole, Azocyclotin, BAY-BUE 1452, Caligur 500SC, Peropal, Tricyclotin |
| InChI formel | InChI=1S/3C6H11.C2H2N3.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;1-3-2-5-4-1;/h3*1H,2-6H2;1-2H;/q;;;-1;+1 |
| SMIL | C1CCC(CC1)[Sn](C2CCCCC2)(C3CCCCC3)n4cncn4 |
| IUPAC navn | tricyclohexyl(1,2,4-triazol-1-yl)stannane |
| Molekylvægt (g/mol) | 436.22 |
| Formel vægt | 437.1853 |