Få mere at vide
Azobenzen, TRC
Artikelnummer. 30340643
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30340643 100 mg
30335060 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30340643 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA931000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azobenzene
CAS 103-33-3
Molekylær formel C12 H10 N2
Mængde 100 mg
Synonym Azobenzene (8CI), Benzene, azo- (3CI), Diazene, diphenyl- (9CI), 1,2-Diphenyldiazene, A 15073, Azobenzide, Azobenzol, Benzene, azobis-, Benzeneazobenzene, Diphenyldiazene, Diphenyldiimide, NSC 2102, Phenylazobenzene
InChI formel InChI=1S/C12H10N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/b14-13+
SMIL c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2
IUPAC navn (E)-diphenyldiazene
Molekylvægt (g/mol) 182.22
Formel vægt 182.0844