Få mere at vide
Azobenzene, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448738
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
16448738 10 g
1 options
Artikelnummer. 16448738 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB2127
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
MedChemExpress Azobenzene can be used as an optical trigger for the design and synthesis of a large variety of photoresponsive systems.
Azobenzene can be used as an optical trigger for the design and synthesis of a large variety of photoresponsive systems.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azobenzene
CAS 103-33-3
Farve Orange
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H10N2
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (823.18 mM)
SMIL C1(/N=N/C2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 182.22
Formel vægt 182.22
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid