Få mere at vide
Azobenzen, 97+%
Artikelnummer. 11498623
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498623 100 g 100g
11488623 25 g 25g
11408633 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11498623 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10425.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 103-33-3 | C12H10N2 | 182,23 g/mol
Azobenzen bruges til at konstruere fotoswitch-forbundne ligander for at slå proteinaktivitet til og fra. Det bruges også til at øge den ekstracellulære eller intracellulære koncentration af aktive molekyler for at studere virkningsmekanismen for sympatiske og parasympatiske neuromediatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Azobenzen bruges til at konstruere fotoswitch-forbundne ligander
for at slå proteinaktivitet til og fra. Det bruges også til at øge den ekstracellulære eller intracellulære koncentration af aktive molekyler for at studere virkningsmekanismen for sympatiske og parasympatiske neuromediatorer.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, ether, benzen og iseddikesyre. Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Luft- og lysfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-33-3
Molekylær formel C12H10N2
Molekylvægt (g/mol) 182.23
MDL nummer MFCD00003022
InChI nøgle DMLAVOWQYNRWNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym azobenzene, diazene, diphenyl, diazobenzene, e-diphenyldiazene, azobisbenzene, azofume, 1,2-diphenyldiazene, azodibenzeneazofume, diphenyldiimide, azobenzide
PubChem CID 2272
ChEBI CHEBI:190358
IUPAC navn diphenyldiazen
SMIL C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azobenzene
Smeltepunkt 65 °C til 69 °C
Tæthed 1.203
Kogepunkt 293 °C
Mængde 100 g
FN nummer UN3077
Merck Index 14,917
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, ether, benzen og iseddikesyre. Uopløselig i vand.
Formel vægt 182.23
Procent renhed ≥97%