Få mere at vide
Azobenzen, 97+%
Artikelnummer. 11488623
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488623 25 g 25g
11498623 100 g 100g
11408633 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11488623 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10425.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    451.50 DKK
    405.65 DKK / 25g
    Spare 45.85 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 103-33-3 | C12H10N2 | 182,23 g/mol
Azobenzen bruges til at konstruere fotoswitch-forbundne ligander for at slå proteinaktivitet til og fra. Det bruges også til at øge den ekstracellulære eller intracellulære koncentration af aktive molekyler for at studere virkningsmekanismen for sympatiske og parasympatiske neuromediatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Azobenzen bruges til at konstruere fotoswitch-forbundne ligander
for at slå proteinaktivitet til og fra. Det bruges også til at øge den ekstracellulære eller intracellulære koncentration af aktive molekyler for at studere virkningsmekanismen for sympatiske og parasympatiske neuromediatorer.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, ether, benzen og iseddikesyre. Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Luft- og lysfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-33-3
Molekylær formel C12H10N2
Molekylvægt (g/mol) 182.23
MDL nummer MFCD00003022
InChI nøgle DMLAVOWQYNRWNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym azobenzene, diazene, diphenyl, diazobenzene, e-diphenyldiazene, azobisbenzene, azofume, 1,2-diphenyldiazene, azodibenzeneazofume, diphenyldiimide, azobenzide
PubChem CID 2272
ChEBI CHEBI:190358
IUPAC navn diphenyldiazen
SMIL C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azobenzene
Smeltepunkt 65°C to 69°C
Tæthed 1.203
Kogepunkt 293°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3077
Merck Index 14,917
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,ether,benzene and glacial acetic acid. Insoluble in water.
Formel vægt 182.23
Procent renhed ≥97%