Få mere at vide
Azobenzene-4,4'-dicarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azobenzene-4,4'-dicarboxylic Acid |
| CAS | 586-91-4 |
| Molekylær formel | C14H10N2O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Azobenzene-4,4'-dicarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10N2O4/c17-13(18)9-1-5-11(6-2-9)15-16-12-7-3-10(4-8-12)14(19)20/h1-8H,(H,17,18)(H,19,20) |
| SMIL | O=C(O)C(C=C1)=CC=C1N=NC2=CC=C(C(O)=O)C=C2 |
| IUPAC navn | 4,4'-(diazene-1,2-diyl)dibenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.24 |
| Formel vægt | 270.06 |