Få mere at vide
Azobenzen-4,4'-dicarbonyldichlorid, TRC
Artikelnummer. 30348384
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30348384 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30348384 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA93101310MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azobenzene-4,4'-dicarbonyl Dichloride
CAS 10252-29-6
Molekylær formel C14H8Cl2N2O2
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H8Cl2N2O2/c15-13(19)9-1-5-11(6-2-9)17-18-12-7-3-10(4-8-12)14(16)20/h1-8H
SMIL ClC(=O)c1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)C(=O)Cl
IUPAC navn 4-[(E)-(4-carbonochloridoylphenyl)diazenyl]benzoylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 307.13
Formel vægt 305.9963