Få mere at vide
Synergy Healthcare™ Azo™ Selvforseglet sterilisatorposer
Artikelnummer. 15691974
Skift visning
Dimensioner (L x B):
200 x 90 mm
230 x 90 mm
250 x 130 mm
330 x 200 mm
350 x 130 mm
390 x 300 mm
nr. pr. sag:
400
800
1200
2000
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1200
Pakke med 2000
Pakke med 400
Pakke med 800
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) nr. pr. sag unitSize
15691974 390 x 300 mm 400 Pakke med 400
15661974 250 x 130 mm 1200 Pakke med 1200
15671974 350 x 130 mm 2000 Pakke med 2000
15681974 330 x 200 mm 800 Pakke med 800
15601984 200 x 90 mm 1200 Pakke med 1200
15611984 230 x 90 mm 1200 Pakke med 1200
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15691974
Marke: Synergy Healthcare™ MBO1090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
Højkvalitets præformet, varmeforseglelig, aftrækkelig steril barriereemballage. Synergy Healthcare™ Azo™ Selvforseglede sterilisatorposer er velegnede til sterilisering af kirurgiske instrumenter, laboratorieudstyr eller små til mellemstore sæt med damp eller ethylenoxid.
  • Fremstillet af specialbehandlet papir, færre fibre frigives, når posen åbnes og reducerer risikoen for kontaminering
  • Ny filmteknologi øger slagstyrken af posefilm op til 10 gange, eliminerer praktisk talt splintring af film ved åbning
  • Indikatorer er placeret mellem de 2 lag, som udgør posefilmen, forhindrer forskydning og lækage af blæk
  • Mød EN ISO 11607 del 1 og EN 868-4 standarder
Specifications
Indhold og opbevaring Køligt tørt sted
Oversigt Selvklæbende
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001
Lukketype Selvklæbende
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Højvakuum, højtemperatur dampautoklaver og andre steriliseringssystemer
Materiale Polyethylen
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 135μ m
nr. pr. sag 400
Steriliseringsmetode Steam og EtO
Trækstyrke 6.30 kN/m
Dimensioner (L x B) 390 x 300 mm
Længde (metrisk) 390 mm
Bredde (metrisk) 300 mm
Produkttype Steriliseringspose