Få mere at vide
Synergy Healthcare™ Azo™ Selvforseglet sterilisatorposer
Artikelnummer. 15671974
Dimensioner (L x B):
200 x 90 mm
230 x 90 mm
250 x 130 mm
330 x 200 mm
350 x 130 mm
390 x 300 mm
nr. pr. sag:
400
800
1200
2000
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1200
Pakke med 2000
Pakke med 400
Pakke med 800
Artikelnummer. 15671974
Brand: Synergy Healthcare™ SSP13356
Højkvalitets præformet, varmeforseglelig, aftrækkelig steril barriereemballage. Synergy Healthcare™ Azo™ Selvforseglede sterilisatorposer er velegnede til sterilisering af kirurgiske instrumenter, laboratorieudstyr eller små til mellemstore sæt med damp eller ethylenoxid.
  • Made from specially treated paper, less fibres released when pouch is opened and reducing the risk of contamination
  • New film technology increases impact strength of pouch film up to 10 times, virtually eliminates the shattering of film when opening
  • Indicators are placed between the 2 layers which make-up the pouch film, prevents offsetting and leakage of ink
  • Meet EN ISO 11607 part 1 and EN 868-4 standards
Tekniske data
Indhold og opbevaring Cool dry place
Certificeringer/compliance EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001
Lukketype Self-adhesive
Farve Blue
Engangs Single-use
Materiale Polyethylene
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (metrisk) 135 μm
nr. pr. sag 2000
Steriliseringsmetode Steam and EtO
Trækstyrke 6.30 kN/m
Dimensioner (L x B) 350 x 130 mm
Længde (metrisk) 350 mm
Bredde (metrisk) 130 mm
Produkttype Sterilizer pouch