Få mere at vide
Synergy Healthcare™ Azo™ Selvforseglet sterilisatorposer
Beskrivelse
- Fremstillet af specialbehandlet papir, færre fibre frigives, når posen åbnes og reducerer risikoen for kontaminering
- Ny filmteknologi øger slagstyrken af posefilm op til 10 gange, eliminerer praktisk talt splintring af film ved åbning
- Indikatorer er placeret mellem de 2 lag, som udgør posefilmen, forhindrer forskydning og lækage af blæk
- Mød EN ISO 11607 del 1 og EN 868-4 standarder
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Køligt tørt sted |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001 |
| Lukketype | Selvklæbende |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polyethylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| nr. pr. sag | 1200 |
| Steriliseringsmetode | Steam og EtO |
| Vis mere |