Få mere at vide
Synergy Healthcare™ Azo™ Selvforseglet sterilisatorposer
Artikelnummer. 15611984
Skift visning
Dimensioner (L x B):
200 x 90 mm
230 x 90 mm
250 x 130 mm
330 x 200 mm
350 x 130 mm
390 x 300 mm
nr. pr. sag:
400
800
1200
2000
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1200
Pakke med 2000
Pakke med 400
Pakke med 800
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) nr. pr. sag unitSize
15611984 230 x 90 mm 1200 Pakke med 1200
15661974 250 x 130 mm 1200 Pakke med 1200
15671974 350 x 130 mm 2000 Pakke med 2000
15681974 330 x 200 mm 800 Pakke med 800
15691974 390 x 300 mm 400 Pakke med 400
15601984 200 x 90 mm 1200 Pakke med 1200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15611984 Leverandør Synergy Healthcare™ Leverandørnr. MBA1082
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1620.00 DKK
    1340.96 DKK / Pakke med 1200
    Spare 279.04 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højkvalitets præformet, varmeforseglelig, aftrækkelig steril barriereemballage. Synergy Healthcare™ Azo™ Selvforseglede sterilisatorposer er velegnede til sterilisering af kirurgiske instrumenter, laboratorieudstyr eller små til mellemstore sæt med damp eller ethylenoxid.
  • Fremstillet af specialbehandlet papir, færre fibre frigives, når posen åbnes og reducerer risikoen for kontaminering
  • Ny filmteknologi øger slagstyrken af posefilm op til 10 gange, eliminerer praktisk talt splintring af film ved åbning
  • Indikatorer er placeret mellem de 2 lag, som udgør posefilmen, forhindrer forskydning og lækage af blæk
  • Mød EN ISO 11607 del 1 og EN 868-4 standarder
Tekniske data
Indhold og opbevaring Køligt tørt sted
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001
Lukketype Selvklæbende
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Materiale Polyethylen
Sterilitet Ikke steril
nr. pr. sag 1200
Steriliseringsmetode Steam og EtO
Trækstyrke 6.30 kN/m
Dimensioner (L x B) 230 x 90 mm
Produkttype Steriliseringspose
Længde (metrisk) 230 mm
Bredde (metrisk) 90 mm
Tykkelse (metrisk) 135 μm