Få mere at vide
Synergy Healthcare™ Azo™ Selvforseglet sterilisatorposer
Artikelnummer. 15601984
Dimensioner (L x B):
200 x 90 mm
230 x 90 mm
250 x 130 mm
330 x 200 mm
350 x 130 mm
390 x 300 mm
nr. pr. sag:
400
800
1200
2000
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1200
Pakke med 2000
Pakke med 400
Pakke med 800
Artikelnummer. 15601984
Brand: Synergy Healthcare™ MBA1081
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højkvalitets præformet, varmeforseglelig, aftrækkelig steril barriereemballage. Synergy Healthcare™ Azo™ Selvforseglede sterilisatorposer er velegnede til sterilisering af kirurgiske instrumenter, laboratorieudstyr eller små til mellemstore sæt med damp eller ethylenoxid.
  • Fremstillet af specialbehandlet papir, færre fibre frigives, når posen åbnes og reducerer risikoen for kontaminering
  • Ny filmteknologi øger slagstyrken af posefilm op til 10 gange, eliminerer praktisk talt splintring af film ved åbning
  • Indikatorer er placeret mellem de 2 lag, som udgør posefilmen, forhindrer forskydning og lækage af blæk
  • Mød EN ISO 11607 del 1 og EN 868-4 standarder
Tekniske data
Indhold og opbevaring Køligt tørt sted
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001
Lukketype Selvklæbende
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Materiale Polyethylen
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 135μ m
nr. pr. sag 1200
Steriliseringsmetode Steam og EtO
Trækstyrke 6.30 kN/m
Dimensioner (L x B) 200 x 90 mm
Længde (metrisk) 200 mm
Bredde (metrisk) 90 mm
Produkttype Steriliseringspose