Få mere at vide
Synergy Healthcare™ Azo™ Kvistede hjul
Artikelnummer. 15651974
Skift visning
Dimensioner (L x B):
100 mx 100 mm
100 mx 150 mm
100 mx 200 mm
100 mx 300 mm
Mængde:
1 stk.
4/Cs.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Mængde Pakningsstørrelse
15651974 100 mx 200 mm 4/Cs. Pakke med 2
15631974 100 mx 100 mm 1 stk. Pakke med 4
12380479 100 mx 100 mm 1 stk. Hver
15604977 100 mx 300 mm 4/Cs. Hver
15641974 100 mx 150 mm 4/Cs. Pakke med 4
12390479 100 mx 150 mm 4/Cs. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15651974 Leverandør Synergy Healthcare™ Leverandørnr. MRF1062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1270.00 DKK
    1079.76 DKK / Pakke med 2
    Spare 190.24 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højkvalitets præformet, varmeforseglelig, aftrækkelig steril barriereemballage. Synergy Healthcare™ Azo™ Gusseted Reels er velegnede til sterilisering af kirurgiske instrumenter, laboratorieudstyr eller små til mellemstore sæt ved hjælp af damp eller ethylenoxid.
  • Beskytter dets indhold mod forringelse, beskadigelse og forurening
  • Mød EN ISO 11607 del 1 og EN 868-4 standarder
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance EN868-5 og ISO11607-1
Farve Blå
Sterilitet Ikke steril
Mængde 4/Cs.
Steriliseringsmetode Steam og EO
Dimensioner (L x B) 100 mx 200 mm
Produkttype Sterilization Bag
Længde (metrisk) 100 m