Få mere at vide
Synergy Healthcare™ Azo™ Kvistede hjul
Dimensioner (L x B):
100 m x 100 mm
100 m x 150 mm
100 m x 200 mm
100 m x 300 mm
Mængde:
1 stk.
4/Cs.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 4
Beskrivelse
- Beskytter dets indhold mod forringelse, beskadigelse og forurening
- Mød EN ISO 11607 del 1 og EN 868-4 standarder
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | EN868-5 og ISO11607-1 |
| Farve | Blå |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Mængde | 4/Cs. |
| Steriliseringsmetode | Steam og EO |
| Dimensioner (L x B) | 100 m x 150 mm |
| Længde (metrisk) | 100 m |
| Produkttype | Sterilization Bag |