Få mere at vide
Synergy Healthcare™ Azo™ Flat Reel Sterilizer Bags
Dimensioner (L x B):
200 m x 100 mm
200 m x 150 mm
200 m x 200 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 4
Beskrivelse
- Protects its contents from deterioration, damage and contamination
- Meet EN ISO 11607 part 1 and EN 868-4 standards
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Certificeringer/compliance | EN868-5 and ISO11607-1 |
| Farve | Blue |
| Materiale | PET, Polypropylene Film |
| Mængde | 4 |
| Dimensioner (L x B) | 200 m x 150 mm |
| Længde (metrisk) | 200 m |
| Bredde (metrisk) | 150 mm |
| Produkttype | Sterilization Reel |