Få mere at vide
Synergy Healthcare™ Azo™ Flade poser
Artikelnummer. 15681954
Dimensioner (L x B):
250 x 75 mm
150 x 100 mm
210 x 150 mm
250 x 100 mm
300 x 100 mm
320 x 150 mm
420 x 200 mm
500 x 250 mm
nr. pr. sag:
1200
2000
2400
2500
3600
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1200
Pakke med 2000
Pakke med 2400
Pakke med 2500
Pakke med 3600
Artikelnummer. 15681954
Brand: Synergy Healthcare™ PF150320
Højkvalitets præformet, varmeforseglelig, aftrækkelig steril barriereemballage. Synergy Healthcare™ Azo™ Flade poser er velegnede til sterilisering af kirurgiske instrumenter, laboratorieudstyr eller små til mellemstore sæt med damp eller ethylenoxid.
  • Made from specially treated paper, less fibres released when pouch is opened and reducing the risk of contamination
  • New film technology increases impact strength of pouch film up to 10 times, virtually eliminates the shattering of film when opening
  • Indicators are placed between the 2 layers which make-up the pouch film, prevents offsetting and leakage of ink
  • Meet EN ISO 11607 part 1 and EN 868-4 standards
Tekniske data
Indhold og opbevaring Cool dry place
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001
Lukketype Heat Seal
Farve Blue
Engangs Single-use
Materiale Polyethylene
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (metrisk) 135 μm
nr. pr. sag 2000
Tætningstemperaturområde 170°C to 210°C
Trækstyrke 6.30 kN/m
Dimensioner (L x B) 320 x 150 mm
Længde (metrisk) 320 mm
Bredde (metrisk) 150 mm