Få mere at vide
Synergy Healthcare™ Azo™ Flade poser
Artikelnummer. 15668793
Dimensioner (L x B):
250 x 75 mm
150 x 100 mm
210 x 150 mm
250 x 100 mm
300 x 100 mm
320 x 150 mm
420 x 200 mm
500 x 250 mm
nr. pr. sag:
1200
2000
2400
2500
3600
Tamaño de la unidad:
Pakke med 1200
Pakke med 2000
Pakke med 2400
Pakke med 2500
Pakke med 3600
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15668793
Marca: Synergy Healthcare™ PF250500
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Højkvalitets præformet, varmeforseglelig, aftrækkelig steril barriereemballage. Synergy Healthcare™ Azo™ Flade poser er velegnede til sterilisering af kirurgiske instrumenter, laboratorieudstyr eller små til mellemstore sæt med damp eller ethylenoxid.
  • Made from specially treated paper, less fibres released when pouch is opened and reducing the risk of contamination
  • New film technology increases impact strength of pouch film up to 10 times, virtually eliminates the shattering of film when opening
  • Indicators are placed between the 2 layers which make-up the pouch film, prevents offsetting and leakage of ink
  • Meet EN ISO 11607 part 1 and EN 868-4 standards
Especificaciones
Indhold og opbevaring Cool dry place
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001
Lukketype Heat Seal
Farve Blue
Engangs Single-use
Til brug med (applikation) Sterilization of equipment
Materiale Polyethylene
Sterilitet Non-sterile
nr. pr. sag 1200
Tætningstemperaturområde 170°C to 210°C
Trækstyrke 6.30 kN/m
Dimensioner (L x B) 500 x 250 mm
Længde (metrisk) 500 mm
Bredde (metrisk) 250 mm
Produkttype Sterilization Pouch
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado