Få mere at vide
Synergy Healthcare™ Azo™ Flade poser
Dimensioner (L x B):
250 x 75 mm
150 x 100 mm
210 x 150 mm
250 x 100 mm
300 x 100 mm
320 x 150 mm
420 x 200 mm
500 x 250 mm
nr. pr. sag:
1200
2000
2400
2500
3600
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1200
Pakke med 2000
Pakke med 2400
Pakke med 2500
Pakke med 3600
Beskrivelse
- Fremstillet af specialbehandlet papir, færre fibre frigives, når posen åbnes og reducerer risikoen for kontaminering
- Ny filmteknologi øger slagstyrken af posefilm op til 10 gange, eliminerer praktisk talt splintring af film ved åbning
- Indikatorer er placeret mellem de 2 lag, som udgør posefilmen, forhindrer forskydning og lækage af blæk
- Mød EN ISO 11607 del 1 og EN 868-4 standarder
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Køligt tørt sted |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001 |
| Lukketype | Varmeforsegling |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | For styrke og punkteringsbestandighed og højkvalitets vådstyrke MG kraftpapir |
| Materiale | Polyethylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Tykkelse (metrisk) | 135μ m |
| Vis mere |