Få mere at vide
Azlon™ Thistle Shaped Funnel with Detachable Long Stem
Artikelnummer. 10365250
Skift visning
Længde (metrisk) stilk:
25 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Længde (metrisk) stilk Pakningsstørrelse
10365250 25 mm Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 10365250 Leverandør Azlon Leverandørnr. FWC220
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Made of polypropylene
  • Thistle shaped funnel with detachable long stem
  • Stem dimensions: 6mm O. D. x 4mm I. D. x 25mm long
  • Stem can be cut to size
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 34mm
Diameter (metrisk) stilk 6mm
Materiale Polypropylene
Længde (metrisk) stilk 25 mm
Produkttype Thistle funnel