Få mere at vide
Azlon™ Tilspidset glasfuge
Artikelnummer. p-8002921
Standard konusled nr.:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12063354
Brand: Azlon SWN804
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Danner en væske- og gastæt forsegling.
  • Til fedtfri og højvakuumtætninger vha Quickfit™ slebet glasfuger
  • Stærk konstruktion med riflet skulder for nem håndtering og gentagen brug
  • Selvsmørende og ikke-forurenende
  • Arbejdstemperaturområde -100 C °til +260 °C
  • Arbejdsvakuum≤ 10 -3 atmosfærer
  • Meget modstandsdygtig over for kemiske angreb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale PTFE
Produkttype Tilspidsede ærmer
Temperaturområde (metrisk) –100 til 250 °C
Standard konusled nr. 14/23