Få mere at vide
Azlon™ Tilspidset glasfuge
Artikelnummer. 12053354
Standard konusled nr.:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12053354
Brand: Azlon SWN802
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Danner en væske- og gastæt forsegling.
  • For grease free and high vacuum seals using Quickfit™ ground glass joints
  • Strong construction with knurled shoulder for ease of handling and repeated use
  • Self lubricating and non-contaminating
  • Working temperature range -100°C to +260°C
  • Working vacuum ≤10-3atmospheres
  • Highly resistant to chemical attack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale PTFE
Produkttype Tapered sleeves
Mængde 1/Pk.
Temperaturområde (metrisk) −100 to 250°C
Standard konusled nr. 10/19