Få mere at vide
Azlon™ Tilspidsede beholdere med Snap-On Låg
Artikelnummer. 12086892
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
400 mL
1000 mL
2000 mL
2500 mL
5000 mL
Inkluderer:
Snap-On Låg
Tætsluttende LDPE låg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 250
Pakke med 50
Artikelnummer. 12086892
Brand: Azlon JWH0250P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af kraftig, kemisk resistent polypropylen og autoklaverbar ved 121 °C Azlon™ Tilspidsede beholdere med Snap-On Låget inkluderer et støbt håndtag til sikker og sikker transport. Squat-form giver nem placering på hylder, bænk eller under transport. Støbte inddelinger tilføjer hurtig og nem volumenvurdering. Caps på 10& 20 liters carboys har støbte borestyr for at hjælpe med installation af foderledninger.
  • Nyttige letvægtskoniske beholdere med tætsluttende LDPE-låg
  • God kemisk resistens
  • Ideel til opbevaring af prøver, pulvere, dyrefoder og mere
  • Velegnet til fødevarekontaktapplikationer iht USA forskrifter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Til brug med (applikation) Opbevaring af prøver, pulvere, dyrefoder
Inkluderer Tætsluttende LDPE låg
Materiale HDPE
Mængde 250/PK
Temperaturområde (metrisk) –20 til 135 °C
Vægt (metrisk) 3.45 kg
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 70 mm
Produkttype Lagerbeholder
Lukningsmateriale LDPE
Diameter (metrisk) 70 mm
Lukketype Snap låg