Få mere at vide
Azlon™ Tilspidsede beholdere med Snap-On Låg
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
400 mL
1000 mL
2000 mL
2500 mL
5000 mL
Inkluderer:
Snap-On Låg
Tætsluttende LDPE låg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 250
Pakke med 50
Beskrivelse
- Nyttige letvægtskoniske beholdere med tætsluttende LDPE-låg
- God kemisk resistens
- Ideel til opbevaring af prøver, pulvere, dyrefoder og mere
- Velegnet til fødevarekontaktapplikationer iht USA forskrifter
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af prøver, pulvere, dyrefoder |
| Inkluderer | Tætsluttende LDPE låg |
| Materiale | HDPE |
| Mængde | 50/PK |
| Temperaturområde (metrisk) | –20 til 135 °C |
| Vægt (metrisk) | 4.75 kg |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Form | Rund |
| Vis mere |