Få mere at vide
Azlon™ Tilspidsede beholdere med Snap-On Låg
Artikelnummer. 12006902
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
400 mL
1000 mL
2000 mL
2500 mL
5000 mL
Inkluderer:
Snap-On Låg
Tætsluttende LDPE låg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 250
Pakke med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer Pakningsstørrelse
12006902 1000 mL Tætsluttende LDPE låg Pakke med 100
12076892 125 mL Snap-On Låg Pakke med 250
12086892 250 mL Tætsluttende LDPE låg Pakke med 250
12096892 400 mL Tætsluttende LDPE låg Pakke med 100
12016902 2000 mL Tætsluttende LDPE låg Pakke med 50
12585087 2500 mL Tætsluttende LDPE låg Pakke med 25
12036902 5000 mL Tætsluttende LDPE låg Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12006902 Leverandør Azlon Leverandørnr. JWH1000P
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af kraftig, kemisk resistent polypropylen og autoklaverbar ved 121 °C Azlon™ Tilspidsede beholdere med Snap-On Låget inkluderer et støbt håndtag til sikker og sikker transport. Squat-form giver nem placering på hylder, bænk eller under transport. Støbte inddelinger tilføjer hurtig og nem volumenvurdering. Caps på 10& 20 liters carboys har støbte borestyr for at hjælpe med installation af foderledninger.
  • Nyttige letvægtskoniske beholdere med tætsluttende LDPE-låg
  • God kemisk resistens
  • Ideel til opbevaring af prøver, pulvere, dyrefoder og mere
  • Velegnet til fødevarekontaktapplikationer iht USA forskrifter
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Til brug med (applikation) Opbevaring af prøver, pulvere, dyrefoder
Inkluderer Tætsluttende LDPE låg
Materiale Polypropylen
Mængde 100/PK
Temperaturområde (metrisk) –20 til 135 °C
Vægt (metrisk) 5.32 kg
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 120 mm
Lukningsmateriale LDPE
Diameter (metrisk) 90 mm
Lukketype Snap låg
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Rund
Produkttype Lagerbeholder