Få mere at vide
Azlon™ Azlon™ Tilspidsede bægerglas med trykte gradueringer
Beskrivelse
Fremstillet af polypropylen med høj klarhed for optimal synlighed og god kemikalieresistens. Azlon™ Tilspidsede bægerglas med trykte gradueringer giver en fremragende løsning til måling og dispensering af kemikalier i laboratoriemiljøer og fås i størrelser, der passer til mange behov.
- Tilspidset stablingsstil - pladsbesparende og nem at håndtere
- Autoklaverbar ved 121 °C
- Sprøde, blå, letlæselige uudslettelige gradueringer
- Præcise drypfri hældetude
- Overholder ISO 7056
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) base | 38 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 50.5 mm |
| Diameter (metrisk) Øverst | 50.5 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Ideel til brug i mikrobiologiske laboratorier, vævskultur eller miljøer |
| Højde (metrisk) | 61 mm |
| Inkrementer | 10 mL |
| Mængde | 10/Pk. |
| Vis mere |