Få mere at vide
Azlon™ Tilspidsede bægerglas med trykte gradueringer
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
Fremstillet af polypropylen med høj klarhed for optimal synlighed og god kemikalieresistens. Azlon™ Tilspidsede bægerglas med trykte gradueringer giver en fremragende løsning til måling og dispensering af kemikalier i laboratoriemiljøer og fås i størrelser, der passer til mange behov.
- Tapered stacking style - space saving and easy to handle
- Autoclavable at 121°C
- Crisp, blue, easy to read indelible graduations
- Precise non-drip pouring spouts
- Complies with ISO 7056
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Translucent |
| Diameter (metrisk) base | 165 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 230 mm |
| Diameter (metrisk) Øverst | 230 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 5000 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Til brug med (applikation) | Ideal for Use in Microbiology Laboratories, Tissue Culture or Environments |
| Højde (metrisk) | 250 mm |
| Inkrementer | 500 mL |
| Mængde | 1/Pk. |
| Vis mere |