Få mere at vide
Azlon™ Tilspidsede bægerglas med trykte gradueringer
Fremstillet af polypropylen med høj klarhed for optimal synlighed og god kemikalieresistens. Azlon™ Tilspidsede bægerglas med trykte gradueringer giver en fremragende løsning til måling og dispensering af kemikalier i laboratoriemiljøer og fås i størrelser, der passer til mange behov.
Brand:  Azlon BPB3000P
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12030892
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Fremstillet af polypropylen med høj klarhed for optimal synlighed og god kemikalieresistens. Azlon™ Tilspidsede bægerglas med trykte gradueringer giver en fremragende løsning til måling og dispensering af kemikalier i laboratoriemiljøer og fås i størrelser, der passer til mange behov.
  • Tapered stacking style - space saving and easy to handle
  • Autoclavable at 121°C 
  • Crisp, blue, easy to read indelible graduations
  • Precise non-drip pouring spouts
  • Complies with ISO 7056
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Translucent
172 mm
3000 mL
Ideal for Use in Microbiology Laboratories, Tissue Culture or Environments
200 mL
-20°C to +135°C
Autoclavable
ISO 7056, FDA
141 mm
172 mm
Polypropylene
214 mm
1/Pk.
Beaker
Yes
Blue Printed Scale
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Product Information
Certifikater
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Azlon™ Tilspidsede bægerglas med trykte gradueringer > Capacity: 3000mL
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato