Få mere at vide
Azlon™ Tilspidsede bægerglas med trykte gradueringer
Beschreibung
Fremstillet af polypropylen med høj klarhed for optimal synlighed og god kemikalieresistens. Azlon™ Tilspidsede bægerglas med trykte gradueringer giver en fremragende løsning til måling og dispensering af kemikalier i laboratoriemiljøer og fås i størrelser, der passer til mange behov.
- Tilspidset stablingsstil - pladsbesparende og nem at håndtere
- Autoklaverbar ved 121 °C
- Sprøde, blå, letlæselige uudslettelige gradueringer
- Præcise drypfri hældetude
- Overholder ISO 7056
Spezifikation
Spezifikation
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) base | 83 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 102.5 mm |
| Diameter (metrisk) Øverst | 102.5 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Ideel til brug i mikrobiologiske laboratorier, vævskultur eller miljøer |
| Højde (metrisk) | 121 mm |
| Inkrementer | 50 mL |
| Mængde | 10/Pk. |
| Mehr anzeigen |