Få mere at vide
Azlon™ Tilspidsede bægerglas med støbte gradueringer
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
Fremstillet af polypropylen for styrke og god kemikalieresistens. Azlon™ Tilspidsede bægerglas med støbte gradueringer giver en fremragende løsning til måling og dispensering af kemikalier i laboratoriemiljøer og fås i størrelser, der passer til mange behov.
- Tilspidset bægerglas med integreret drypfri hældetud
- Autoklaverbar ved 121 °C
- Stabelbart pladsbesparende design
- Fremstillet af polypropylen med høj klarhed
- Holdbar og økonomisk med klare, støbte permanente gradueringer
- Overholder ISO 7056
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 50.5 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Ideel til brug i mikrobiologiske laboratorier, vævskultur eller miljøer |
| Højde (metrisk) | 61 mm |
| Inkrementer | 10 mL |
| Mængde | 10/Pk. |
| Temperatur (metrisk) Maks. Drift | -20 °C til +135 °C |
| Type | Bægerglas |
| Vis mere |