Få mere at vide
Azlon™ Ligesidede bægre
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
Fremstillet af polypropylen for styrke og god kemikalieresistens. Azlon™ Ligesidede bægerglas giver en fremragende løsning til måling og dispensering i laboratoriemiljøer og fås i størrelser, der passer til mange behov.
- Autoklaverbar til 121°C
- Ideel til almindelig laboratoriebrug - lige stabil form
- Squat form, randet kant, bred tud
- Graderinger er tydeligt trykt i uudslettelig opløsningsmiddelbestandig blæk
- Overholder ISO 7056
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 62 mm |
| Diameter (metrisk) Øverst | 62 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Ideel til almindelig laboratoriebrug |
| Højde (metrisk) | 62 mm |
| Inkrementer | 10 mL |
| Mængde | 10/Pk. |
| Temperatur (metrisk) Maks. Drift | -20 °C til +135 °C |
| Vis mere |