Få mere at vide
Azlon™ Ligesidede bægre
Fremstillet af polypropylen for styrke og god kemikalieresistens. Azlon™ Ligesidede bægerglas giver en fremragende løsning til måling og dispensering i laboratoriemiljøer og fås i størrelser, der passer til mange behov.
Brand: Azlon BDA234P
Beskrivelse
Fremstillet af polypropylen for styrke og god kemikalieresistens. Azlon™ Ligesidede bægerglas giver en fremragende løsning til måling og dispensering i laboratoriemiljøer og fås i størrelser, der passer til mange behov.
- Autoclavable to 121deg.C
- Ideal for general laboratory use - straight stable shape
- Squat form, rimmed edge, wide spout
- Graduations are clearly printed in indelible solvent resistant ink
- Complies with ISO 7056
Tekniske data
Translucent | |
94 mm | |
Polypropylene | |
95 mm | |
10/Pk. | |
Beaker | |
Yes |
94 mm | |
400 mL | |
Ideal for General Laboratory Use | |
50 mL | |
-20°C to +135°C | |
Autoclavable | |
ISO 7056, FDA |