Få mere at vide
Azlon™ Ligesidede bægre
Fremstillet af polypropylen for styrke og god kemikalieresistens. Azlon™ Ligesidede bægerglas giver en fremragende løsning til måling og dispensering i laboratoriemiljøer og fås i størrelser, der passer til mange behov.
Brand:  Azlon BDA234P
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10330045
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Fremstillet af polypropylen for styrke og god kemikalieresistens. Azlon™ Ligesidede bægerglas giver en fremragende løsning til måling og dispensering i laboratoriemiljøer og fås i størrelser, der passer til mange behov.
  • Autoclavable to 121deg.C
  • Ideal for general laboratory use - straight stable shape
  • Squat form, rimmed edge, wide spout
  • Graduations are clearly printed in indelible solvent resistant ink
  • Complies with ISO 7056
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Translucent
94 mm
Polypropylene
95 mm
10/Pk.
Beaker
Yes
94 mm
400 mL
Ideal for General Laboratory Use
50 mL
-20°C to +135°C
Autoclavable
ISO 7056, FDA
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Product Information
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Azlon™ Ligesidede bægre > Capacity: 400mL