Få mere at vide
Azlon™ Ligesidede bægre
Artikelnummer. 10064274
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 10064274
Brand: Azlon BDA212P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen for styrke og god kemikalieresistens. Azlon™ Ligesidede bægerglas giver en fremragende løsning til måling og dispensering i laboratoriemiljøer og fås i størrelser, der passer til mange behov.
  • Autoklaverbar til 121°C
  • Ideel til almindelig laboratoriebrug - lige stabil form
  • Squat form, randet kant, bred tud
  • Graderinger er tydeligt trykt i uudslettelig opløsningsmiddelbestandig blæk
  • Overholder ISO 7056
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Udvendig 42 mm
Diameter (metrisk) Øverst 42 mm
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Ideel til almindelig laboratoriebrug
Højde (metrisk) 40 mm
Inkrementer 2 mL
Mængde 10/Pk.
Temperatur (metrisk) Maks. Drift -20 °C til +135 °C
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO 7056