Få mere at vide
Azlon™ Polypropylen Squat Form Cylinder
Artikelnummer. 11379633
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Gradueringer:
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 11379633
Brand: Azlon CPS0250P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen med høj klarhed for god kemikalie- og temperaturbestandighed. Designet af Azlon™ Polypropylen Squat Form cylindre giver øget stabilitet på bænken og nem håndtering. Ideel til brug i laboratorieområder med begrænset plads.
Designfunktioner:
  • Squat design sikrer stabilitet
  • Unik selvdrænende base eliminerer vandopsamling under vask i en automatisk laboratorievaskemaskine, hvilket resulterer i eliminering af spild og forurening
  • Støbte gradueringer med blåt overtryk giver holdbarhed og synlighed til måling
  • Anti-sugebase minimerer spild, når cylinderen løftes fra våd overflade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 1PK
Klasse B
Skala blå
Diameter (metrisk) 54 mm
Gradueringer 5 mL
Skala farve Blå
Base Type Cirkulær
Højde (metrisk) 192 mm
Type Ugradueret målecylinder
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis