Få mere at vide
Azlon™ Polypropylen Squat Form Cylinder
Artikelnummer. 11353434
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Gradueringer:
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Pakningsstørrelse
11353434 1000 mL 20 mL Hver
11309633 100 mL 2 mL Pakke med 5
11379633 250 mL 5 mL Hver
11309643 500 mL 10 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11353434 Leverandør Azlon Leverandørnr. CPS1000P
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Fremstillet af polypropylen med høj klarhed for god kemikalie- og temperaturbestandighed. Designet af Azlon™ Polypropylen Squat Form cylindre giver øget stabilitet på bænken og nem håndtering. Ideel til brug i laboratorieområder med begrænset plads.
Designfunktioner:
  • Squat design sikrer stabilitet
  • Unik selvdrænende base eliminerer vandopsamling under vask i en automatisk laboratorievaskemaskine, hvilket resulterer i eliminering af spild og forurening
  • Støbte gradueringer med blåt overtryk giver holdbarhed og synlighed til måling
  • Anti-sugebase minimerer spild, når cylinderen løftes fra våd overflade
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Polypropylen
Klasse Klasse B
Skala blå
Diameter (metrisk) 83 mm
Mængde 1/Pk.
Gradueringer 20 mL
Skala farve Blå
Base Type Cirkulær
Højde (metrisk) 285 mm
Produkttype Ugradueret målecylinder