Få mere at vide
Azlon™ Polypropylen Squat Form Cylinder
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Gradueringer:
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Designfunktioner:
- Squat design sikrer stabilitet
- Unik selvdrænende base eliminerer vandopsamling under vask i en automatisk laboratorievaskemaskine, hvilket resulterer i eliminering af spild og forurening
- Støbte gradueringer med blåt overtryk giver holdbarhed og synlighed til måling
- Anti-sugebase minimerer spild, når cylinderen løftes fra våd overflade
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. pakke | 1PK |
| Klasse | B |
| Skala | blå |
| Diameter (metrisk) | 66 mm |
| Gradueringer | 10 mL |
| Skala farve | Blå |
| Base Type | Cirkulær |
| Højde (metrisk) | 218 mm |
| Vis mere |