Få mere at vide
Azlon™ Spouted HDPE Bucket
Farve:
Black
Hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Handle grip for easy lifting and carrying
- Choice of white or black
- Moulded graduation
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Spouted Bucket |
| Materiale | HDPE |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Farve | Black |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 330 mm |
| Højde (metrisk) | 315 mm |
| Mængde | 1 Ea. |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Azlon™ Spouted HDPE Bucket >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion